71334
Sodium 1-butanethiolate
technical, ≥95.0% (RT)
Sinónimos:
1-Butanethiol sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
Quality Level
assay
≥95.0% (RT)
form
powder
SMILES string
CCCCS[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-2-3-4-5;/h5H,2-4H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
VTLWRSNWWLIJTQ-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?