Merck
713198
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16F6NP
Número de CAS:
Peso molecular:
259.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.5%
97%
Formulario
solid
impurezas
≤0.5% water
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.F6P/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;1-7(2,3,4,5)6/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
WSYWUTMEDIHQRK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)