712590
O-(2-Azidoethyl)-O′-methyl-triethylene glycol
≥90% (NMR)
Sinónimos:
1-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}-2-methoxyethane, 13-Azido-2,5,8,11-tetraoxatridecane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (NMR)
Formulario
liquid
mol peso
average Mn 200
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Ω-final
azide
α-final
methoxy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H19N3O4/c1-13-4-5-15-8-9-16-7-6-14-3-2-11-12-10/h2-9H2,1H3
Clave InChI
FFOZZVDSANUDAE-UHFFFAOYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.