711640
Fmoc-Tmb-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-Fmoc-N-(2,4,6-trimethoxybenzyl)glycine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(OC)c(CN(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(OC)c1
InChI
1S/C27H27NO7/c1-32-17-12-24(33-2)22(25(13-17)34-3)14-28(15-26(29)30)27(31)35-16-23-20-10-6-4-8-18(20)19-9-5-7-11-21(19)23/h4-13,23H,14-16H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI key
QRIVZMBKOCDKBU-UHFFFAOYSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)