Merck
710210
Sigma-Aldrich
(E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propene-1-yl-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
(E)-2-[3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[(1E)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, tert-Butyldimethyl[[(2E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-en-1-yl]oxy]silane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H31BO3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
298.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
densidad
0.910 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C15H31BO3Si/c1-13(2,3)20(8,9)17-12-10-11-16-18-14(4,5)15(6,7)19-16/h10-11H,12H2,1-9H3/b11-10+
Clave InChI
LUURLZJMKOVITO-ZHACJKMWSA-N
Aplicación
(E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propene-1-yl-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant in:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.[1]
  • The synthesis of anti-homoallylic alcohols by allylation reaction with aldehydes in the presence of iridium complex-catalyst.[2]
  • The preparation of α-imino aldehydes.[3]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation of α-imino aldehydes by [1, 3]-rearrangements of O-alkenyl oximes
Kontokosta D, et al.
Organic Letters, 15(18), 4830-4833 (2013)
Palladium-catalyzed one-pot reaction of hydrazones, dihaloarenes, and organoboron reagents: Synthesis and cytotoxic activity of 1, 1-diarylethylene derivatives
Roche, M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(13), 6715-6727 (2015)
Enantioselective synthesis of anti homoallylic alcohols from terminal alkynes and aldehydes based on concomitant use of a cationic iridium complex and a chiral phosphoric acid
Miura T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(31), 11497-11500 (2013)