Merck
710016
Sigma-Aldrich
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H39N4P
Número de CAS:
Peso molecular:
342.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
concentración
0.5 M in diethyl ether
densidad
0.766 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)CN1CCN2CCN(CC(C)C)P1N(CC2)CC(C)C
InChI
1S/C18H39N4P/c1-16(2)13-20-10-7-19-8-11-21(14-17(3)4)23(20)22(12-9-19)15-18(5)6/h16-18H,7-15H2,1-6H3
Clave InChI
WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)