Merck
709700
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)benzylamine
Sinónimos:
(2-Aminomethyl-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-(2-aminomethylphenyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 2,529.00
MXP 2,529.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 2,529.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 2,529.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
bp
238-242 °C
densidad
1.054 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
BFFRNSYPZZUZDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Two-step syntheses of fused quinoxaline-benzodiazepines and bis-benzodiazepines employing a double UDC (Ugi/Deprotect/Cyclize) strategy
  • Preparation of hydroquinazoline scaffolds via microwave-promoted Ugi reaction and cyclization
  • Preparation of pyrazinone inhibitors of mast cell tryptase
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)