Merck
709387
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP), anhydrous (stabilized with 0.1% acetic acid)
Sinónimos:
Carbodiimide-13C,15N2, Hydrogen cyanamide-13C,15N2
About This Item
Fórmula lineal:
H215N13C15N
Número de CAS:
Peso molecular:
45.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
grado
anhydrous (stabilized with 0.1% acetic acid)
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
mp
45-46 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)