Merck
709344
Sigma-Aldrich
5-(5-Methylthiophen-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
96-100 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1ccc(s1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C10H8OS2/c1-7-2-4-9(12-7)10-5-3-8(6-11)13-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
HLFSBWRCOPCECM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)