Merck
708097
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
>300 °C
functional group
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2[nH]nc(Br)c2c1
InChI
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
RWQMEUDBXGKAER-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)