Merck
707880
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BBrFNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
329.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
214-218 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2c(F)cccc2Br
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)11-7(13)3-2-4-8(11)14/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI key
GYEGIXHWXCJNOM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)