Merck
706124
Sigma-Aldrich
5-(Piperidinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26BNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
307.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
64-68 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCCCC3)s2
InChI
1S/C16H26BNO2S/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-9-8-13(21-14)12-18-10-6-5-7-11-18/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3
InChI key
KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)