704830
5-Bromo-2-(tributylstannyl)pyridine
97% (H-NMR)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97% (H-NMR)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.535
bp
140-145 °C
densidad
1.317 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrN.3C4H9.Sn/c6-5-2-1-3-7-4-5;3*1-3-4-2;/h1-2,4H;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
ZQJRPQMEYHJPJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 1,10-Phenanthroline based ditopic ligand, which is used to prepare bistable metallic rotaxanes.[1]
- Donor-acceptor type isomeric platinum(II) complexes exhibiting excellent optoelectronic properties for OLED applications.[2]
- Pt(II) polymetallayne derived orange phosphorescent polymers applicable in phosphorescent OLEDs (PHOLEDs).[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)