Merck
704571
Sigma-Aldrich
Bis(8-hydroxy-2-methylquinoline)-(4-phenylphenoxy)aluminum
95%
Sinónimos:
BAlq
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H25AlN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
512.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
powder
mp
207-214 °C
λmax
259 nm
fluorescence
λem 334, 477 nm in THF
OLED device performance
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
SMILES string
Cc1ccc2cccc(O[Al](Oc3ccc(cc3)-c4ccccc4)Oc5cccc6ccc(C)nc56)c2n1
InChI
1S/C12H10O.2C10H9NO.Al/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;2*1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7;/h1-9,13H;2*2-6,12H,1H3;/q;;;+3/p-3
InChI key
UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K
Application
Electron Transport Layer (ETL) material
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Recent progress of molecular organic electroluminescent materials and devices
Hung, L.S.; et al.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 39, 143 - 222 (2002)
Artículos
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study