Merck
703710
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
265.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
218-223 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
Clave InChI
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
Aplicación
Purity excludes solvent of crystallization, may contain up to 10 wt. % DMSO
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)