Merck
703087
Sigma-Aldrich
Hydrogen [4-di-tert-butylphosphino-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate
97%
Sinónimos:
Frustrated phosphonium borate 1
About This Item
Fórmula lineal:
H+ [(((CH3)3C)2PC6F4)B(H)(C6F5)2]-
Número de CAS:
Peso molecular:
640.20
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: boron
mp
222-227 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H+].CC(C)(C)P(c1c(F)c(F)c([BH-](c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H19BF14P/c1-25(2,3)42(26(4,5)6)24-22(40)14(32)9(15(33)23(24)41)27(7-10(28)16(34)20(38)17(35)11(7)29)8-12(30)18(36)21(39)19(37)13(8)31/h27H,1-6H3/q-1/p+1
Clave InChI
KGYHXLYRDXKNBO-UHFFFAOYSA-O
Descripción general
Frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines. Activates dihydrogen under mild conditions.
Aplicación
Catalyst for metal-free catalytic hydrogenation
Reactant for formation of:
  • Frustrated Lewis reactants
  • Phosphine-boranes and cationic phosphonium-boranes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gregory C Welch et al.
Science (New York, N.Y.), 314(5802), 1124-1126 (2006-11-18)
Although reversible covalent activation of molecular hydrogen (H2) is a common reaction at transition metal centers, it has proven elusive in compounds of the lighter elements. We report that the compound (C6H2Me3)2PH(C6F4)BH(C6F5)2 (Me, methyl), which we derived through an unusual
Metal-free catalytic hydrogenation.
Preston A Chase et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(42), 8050-8053 (2007-08-19)