Merck
702986
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BrNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
230.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
101-106 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cc(C=O)c1
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)