Merck
702145
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carboxamide
97%
Sinónimos:
2,6-Dichloronicotinamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4Cl2N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
191.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
powder
mp
148-151 °C
functional group
amide
chloro
SMILES string
NC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H,(H2,9,11)
InChI key
TZQZNPXAAMVOKE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)