Merck
701831
Sigma-Aldrich
trans-1-Propenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
197.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
117-122 °C
SMILES string
C\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
InChI key
PKQGENZEEBZVIL-ONEGZZNKSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)