701637
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24BF4Ir
Número de CAS:
Peso molecular:
495.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
descripción
store and handling under Argon gas at all time
idoneidad de la reacción
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
32-48 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Ir+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
Clave InChI
NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?