70160
Nafion™ 117 que contiene solution
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
Sinónimos:
Copolímero del ácido tetrafluoroetileno-perfluoro-3,6-dioxa-4-metil-7-octenosulfónico
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
refractive index
n20/D 1.38
greener alternative category
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- membrana polielectrolítica para pilas de combustible
- extracción de metal de las disoluciones acuosas
- para la producción de hidrógeno mediante división termoquímica del agua
- como membrana de referencia para evaluar la permeabilidad del metanol
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
67.0 °F
flash_point_c
19.44 °C
Artículos
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Contenido relacionado
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.