Merck
701238
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
118-120 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
Clave InChI
RKODNVITKISFKU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)