701165
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
assay
97%
form
powder
mp
143-146 °C
functional group
bromo
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(Br)c1O)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO2/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-3,11H,1H3
InChI key
FHXLXRNDUJYBEQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)