Merck
701084
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridinylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
2-(2-Methoxypyridin-3-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Methoxy-3-pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13BN2O5
Peso molecular:
264.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
218-222 °C
cadena SMILES
COc1ncccc1B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-9(15)18-12(19-10(16)7-14)8-4-3-5-13-11(8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
IIXVKHHMAJFHCU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)