701017
2-Furanylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
2-(Furan-2-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Furanboronic acid MIDA ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
130-135 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-5-8(12)15-10(16-9(13)6-11)7-3-2-4-14-7/h2-4H,5-6H2,1H3
Clave InChI
QNZYBMSGFWTQOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reactant for slow-release cross-coupling reactions
MIDA boronates as stable boronic acid surrogates for classically challenging cross-couplings
Suzuki Cross-Coupling with MIDA Boronates
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)