Merck
700886
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzylsulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6ClF3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
258.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
crystals
mp
103-107 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3O2S/c9-15(13,14)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Inchi Key
KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)