Merck
700126
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-bromophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12BrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
314.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
164-168 °C
grupo funcional
bromo
phenyl
cadena SMILES
Nc1cc(nn1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12BrN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
Clave InChI
QCTCKFIPUHVCIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)