Documentos clave
6P101D
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P101D
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
MA.24
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
feature
point style 6 pt probe
BN/SiO2 coating
packaging
pkg of 16 diced devices
manufacturer/tradename
6P101D
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)