Merck
699985
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
97%
Sinónimos:
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 6-Acetyltetralin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.562
densidad
1.039 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)