Merck
699969
Sigma-Aldrich
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
97%
Sinónimos:
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolethiene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4FNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
169.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
238-240 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C7H4FNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
InChI key
UVHVJSJZCPFGET-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)