699330
7-Azaindole-(pyridine-15N)
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinónimos:
1H-Pyrrolo(2,3-b)pyridine-15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
powder
mp
105-107 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
c1c[15n]c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i8+1
InChI key
MVXVYAKCVDQRLW-VJJZLTLGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c