698156
3-Iodophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
2-(3-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
powder
mp
256-260 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(I)c2
InChI
1S/C11H11BINO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
GEXCTPQCJMYLNP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)