Merck
698024
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
3-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11BN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
258.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
256-260 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-3-9(5-10)6-14/h2-5H,7-8H2,1H3
InChI key
RMNLMKOJDVKOHO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)