Merck
698008
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
2-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12BNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
249.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
204-209 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(18-11(16)7-13)8-3-2-4-9(14)5-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
InChI key
NZNGUMOTSLXTJB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)