Merck
697818
Sigma-Aldrich
(S,S)-o-Tolyl-DiPAMP
95%
Sinónimos:
(S,S)-1,2-Bis[(o-tolyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methylphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H28P2
Número de CAS:
Peso molecular:
426.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]22/D +48, c = 1 in chloroform
mp
86-90 °C
cadena SMILES
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
Clave InChI
RCMMGTSPHFJVET-KYJUHHDHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)