Merck
697613
Sigma-Aldrich
Phenylsulfur pentafluoride
Sinónimos:
Pentafluoro(phenyl)sulfur
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F5S
Número de CAS:
Peso molecular:
204.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.435
densidad
1.496 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FS(F)(F)(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5F5S/c7-12(8,9,10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
DMNYFEWFSFTYEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
43.3 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)