Merck
697583
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(2-Amino-1-phenylpropyl)diphenylphosphine
kanata purity
Sinónimos:
(1S,2S)-(2-Diphenylphosphino)-1-methyl-2-phenylethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22NP
Número de CAS:
Peso molecular:
319.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
optical activity
[α]22/D +116°, c = 0.5 in chloroform
mp
100-105 °C
functional group
amine
phenyl
phosphine
SMILES string
C[C@H](N)[C@@H](P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22NP/c1-17(22)21(18-11-5-2-6-12-18)23(19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21H,22H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI key
JWZAIGGNEGTDMG-LAUBAEHRSA-N
Legal Information
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Aminophosphine Ligands