697532
2-(Dicyclohexylphosphino)benzophenone
95%
Sinónimos:
[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
139-146 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H31OP/c26-25(20-12-4-1-5-13-20)23-18-10-11-19-24(23)27(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
Clave InChI
NFAAYQZZHNIMDJ-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)