Merck
697419
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H24NP
Número de CAS:
Peso molecular:
189.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12350000
SMILES string
CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Legal Information
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)