Merck
696110
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-(methylamino)pyrazine
97%
Sinónimos:
5-Bromo-N3-methyl-pyrazine-2,3-diamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7BrN4
Número de CAS:
Peso molecular:
203.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
132-137 °C
functional group
amine
bromo
SMILES string
CNc1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H7BrN4/c1-8-5-4(7)9-2-3(6)10-5/h2H,1H3,(H2,7,9)(H,8,10)
InChI key
KAXGNNJZVMTPNM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)