Merck
696056
Sigma-Aldrich
Iodoethane-13C2,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Ethyl-13C2,15N iodide
About This Item
Fórmula lineal:
13CD313CD2I
Peso molecular:
162.98
Código UNSPSC:
12352108
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
densidad
2.036 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
I[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)