695831
Ethyl 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-dioxobutanoate
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
ester
fluoro
ketone
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H11F3O4/c1-2-20-12(19)11(18)7-10(17)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
JHVRVXDQXHJMAK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)