Merck
694819
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
168-173 °C
functional group
carboxylic acid
chloro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
CSAPESWNZDOAFU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)