Merck
694266
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-4-bromopyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
247.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
48-52 °C
functional group
bromo
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(Br)cn1
InChI
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-6(9)4-10-11/h4-5H,1-3H3
InChI key
IQEFCRDQVLIADR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)