Merck
693499
Sigma-Aldrich
Dysprosium-Erbium-Aluminum alloy
magnetic refrigeration material
Sinónimos:
ErDy4Al10
About This Item
Fórmula lineal:
Dy0.8Er0.2Al2
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101711
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
composición
aluminum, 24.9 wt. %
Dysprosium, 59.7 wt. %
Erbium, 15.6 wt. %
mp
1675 °C
cadena SMILES
[Al].[Dy].[Er]
InChI
1S/Al.Dy.Er
Clave InChI
LAESMWVCIAIPFD-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
Curie Temperature: below 60 K
Información legal
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.