Merck
693413
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]thioureido]-N-benzyl-N-3,3-trimethylbutanamide
95%
Sinónimos:
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-Aminocylcohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide, (S)-2-[[[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-benzyl-N-3,3-trimethylbutanamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H34N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
390.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D +19.0°, c = 1 in chloroform
mp
71-85 °C
cadena SMILES
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2N)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N4OS/c1-21(2,3)18(19(26)25(4)14-15-10-6-5-7-11-15)24-20(27)23-17-13-9-8-12-16(17)22/h5-7,10-11,16-18H,8-9,12-14,22H2,1-4H3,(H2,23,24,27)/t16-,17-,18-/m1/s1
Clave InChI
CNEVMNSDRMDKFO-KZNAEPCWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)