693294
1,1,2,2-Tetrafluoroethanesulfonic acid
97%
Sinónimos:
TFESA
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.354
bp
210-211 °C/760 mmHg
densidad
1.747 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C2H2F4O3S/c3-1(4)2(5,6)10(7,8)9/h1H,(H,7,8,9)
Clave InChI
KZWJWYFPLXRYIL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)