Merck
692115
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
97%
Sinónimos:
3,5-Difluorohydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8F2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
59-61 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Clave InChI
SAAKANGUQMVTHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)