Merck
692107
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-1-indanone
97%
Sinónimos:
5,7-Dichloro-2,3-dihydroinden-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6Cl2O
Número de CAS:
Peso molecular:
201.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
102-106 °C
SMILES string
Clc1cc(Cl)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
InChI key
TWNXYJNWNZZECV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c