Merck
692093
Sigma-Aldrich
5,7-Difluoro-1-indanone
97%
Sinónimos:
5,7-Difluoro-2,3-dihydroinden-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6F2O
Número de CAS:
Peso molecular:
168.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
80-84 °C
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1cc(F)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6F2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)